Hexafluorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Perfluorobenzene
A11500.PF A11500.0I
A11500.PFEA 0 EUR InStock
A11500.PF A11500.0I
Hexafluorobenzène ≥99%
Hexafluorobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 392-56-3
Molecular Formula: C6F6
Formula Weight: 186.06
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.3780
Odour: Aromatic
Melting Point: 4-5°
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1683438
Merck Reference: 14,4686
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000288
Formule: C₆F₆
MW: 186,06 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C
Point de fusion: 4…5 °C
Densité: 1.616
Point d'éclair: 10 °C (50 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000288
Numéro CAS: 392-56-3
EINECS: 206-876-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,4686
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité