2,3,5,6-Tétrafluorobenzaldéhyde
Attention
009870-1G 009870-5G
FLUO009870-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009870-1G FLUO009870-5G
2,3,5,6-Tétrafluorobenzaldéhyde
2,3,5,6-Tétrafluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₂F₄O
MW: 178,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167387
Numéro CAS: 19842-76-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité