2,4-Difluorobenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLEM43683780EA 0 EUR InStock
MOLEM43683780
2,4-Difluorobenzaldéhyde
2,4-Difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (42 mmHg)
Densité: 1,299 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010326
Numéro CAS: 1550-35-2
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité