2,5-Difluorobenzaldéhyde
Attention
001932-25G 001932-100G
FLUO001932-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001932-25G FLUO001932-100G
2,5-Difluorobenzaldéhyde
2,5-Difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Point d'ébullition: 65…66 °C (20 mmHg)
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010327
Numéro CAS: 2646-90-4
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité