2-Fluorobenzaldéhyde
001671-100G 001671-250G
FLUO001671-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001671-100G FLUO001671-250G
2-Fluorobenzaldéhyde
2-Fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅FO
MW: 124,11 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44.5 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003302
Numéro CAS: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité