3,4,5-Trifluorobenzaldéhyde
002065-1G 002065-5G 002065-25G
FLUO002065-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002065-1G FLUO002065-5G FLUO002065-25G
3,4,5-Trifluorobenzaldéhyde
3,4,5-Trifluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Point d'ébullition: 176…183 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083523
Numéro CAS: 132123-54-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité