3,4-Difluorobenzaldéhyde 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
271300050 271300250
ACRO271300050EA 64.4 EUR InStock
ACRO271300050 ACRO271300250
3,4-Difluorobenzaldéhyde 96%
3,4-Difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Point d'ébullition: 53 °C (1013 hPa)
Densité: 1.29 g/cm³
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010328
Numéro CAS: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité