3,5-Difluorobenzaldéhyde 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO293470010EA 30.3 EUR InStock
ACRO293470010 ACRO293470050
3,5-Difluorobenzaldéhyde 98+%
3,5-Difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Point d'ébullition: 61…63 °C (43 mmHg)
Densité: 1,296 g/cm³
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00010329
Numéro CAS: 32085-88-4
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light green Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité