3-Fluorobenzaldéhyde
Attention
001668-100G 001668-500G
FLUO001668-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001668-100G FLUO001668-500G
3-Fluorobenzaldéhyde
3-Fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅FO
MW: 124,11 g/mol
Point d'ébullition: 172…174 °C (1013 hPa)
Densité: 1.7156 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003348
Numéro CAS: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité