4-Fluorobenzaldéhyde 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO156150010EA 644 EUR InStock
ACRO156150010 ACRO156150500 ACRO156152500
4-Fluorobenzaldéhyde 98+%
4-Fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅FO
MW: 124,11 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (758 mmHg)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,15 g/cm³
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003378
Numéro CAS: 459-57-4
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité