4-Fluorobenzaldéhyde
001460-100G 001460-500G
FLUO001460-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001460-100G FLUO001460-500G
4-Fluorobenzaldéhyde
4-Fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅FO
MW: 124,11 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003378
Numéro CAS: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité