Pentafluorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
147090025 147090100 147090500
ACRO147090025EA 36.1 EUR InStock
ACRO147090025 ACRO147090100 ACRO147090500
Pentafluorobenzaldéhyde 98%
Pentafluorobenzaldéhyde
Formule: C₇HF₅O
Point d'ébullition: 164…166 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1.588 g/cm³
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003303
Numéro CAS: 653-37-2
EINECS: 211-502-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité