Pentafluorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15490.06 A15490.14 A15490.22
A15490.06EA 58.4 EUR InStock
A15490.06 A15490.14 A15490.22
Pentafluorobenzaldéhyde 98%
Pentafluorobenzaldéhyde
Purity: 98+%
CAS No.: 653-37-2
Molecular Formula: C7HF5O
Formula Weight: 196.07
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4510
Melting Point: 24-27°
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 1876550
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00003303
Formule: C₇HF₅O
Point d'ébullition: 164…166 °C
Point de fusion: 24…27 °C
Densité: 1.630
Point d'éclair: 77 °C (170 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003303
Numéro CAS: 653-37-2
EINECS: 211-502-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité