5-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde
Attention
006294-1G 006294-5G 006294-25G
FLUO006294-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006294-1G FLUO006294-5G FLUO006294-25G
5-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde
5-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄FNO₃
MW: 169,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153175
Numéro CAS: 395-81-3
EINECS: 206-903-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité