2,4,5-Trifluorobenzonitrile
001874-5G 001874-25G
FLUO001874-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001874-5G FLUO001874-25G
2,4,5-Trifluorobenzonitrile
2,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Point d'ébullition: 168…170 °C (1013 hPa)
Densité: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013289
Numéro CAS: 98349-22-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité