2,4,6-Trifluorobenzonitrile
007487-5G 007487-25G
FLUO007487-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007487-5G FLUO007487-25G
2,4,6-Trifluorobenzonitrile
2,4,6-Trifluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Point d'ébullition: 179 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 57…58 °C
Numéro MDL: MFCD00042399
Numéro CAS: 96606-37-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité