2,4-Difluorobenzonitrile
001918-25G 001918-100G 001918-500G
FLUO001918-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001918-25G FLUO001918-100G FLUO001918-500G
2,4-Difluorobenzonitrile
2,4-Difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Point d'ébullition: 80…83 °C (22.5 mmHg)
Point de fusion: 46…47 °C
Numéro MDL: MFCD00009826
Numéro CAS: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité