ALFAA14014
Fournisseur: Thermo Scientific
A14014.14EA 184 EUR InStock
A14014.14 A14014.06
ALFAA14014
Purity: 98+%
CAS No.: 64248-64-2
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 77°(170°F)
Melting Point: 31-35°
Boiling Point: 188°
Beilstein Reference: 2085640
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001777
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité