2-Fluorobenzonitrile
Attention
Synonyms: o-Fluorobenzonitrile
001656-100G 001656-500G 001656-1KG
FLUO001656-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001656-100G FLUO001656-500G FLUO001656-1KG
2-Fluorobenzonitrile
2-Fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄FN
MW: 121,11 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35…37 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001773
Numéro CAS: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité