3,4-Difluorobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15600.06 A15600.14 A15600.22
A15600.06EA 47.3 EUR InStock
A15600.06 A15600.14 A15600.22
3,4-Difluorobenzonitrile ≥98%
3,4-Difluorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 64248-62-0
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 69°(156°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 2082224
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00011666
Formule: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: 69 °C (156 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011666
Numéro CAS: 64248-62-0
EINECS: 264-751-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité