3,4-Difluorobenzonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
TL00656DA TL00656EA
MAYBTL00656DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00656DA MAYBTL00656EA
3,4-Difluorobenzonitrile
3,4-Difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51 °C
Numéro MDL: MFCD00011666
Numéro CAS: 64248-62-0
EINECS: 264-751-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité