3,5-Difluorobenzonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21347.06 B21347.14
B21347.06EA 43.7 EUR InStock
B21347.06 B21347.14
3,5-Difluorobenzonitrile ≥99%
3,5-Difluorobenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 64248-63-1
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Melting Point: 83-88°
Boiling Point: 160°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00010311
Formule: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C
Point de fusion: 83…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010311
Numéro CAS: 64248-63-1
EINECS: 264-752-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité