3,5-Difluorobenzonitrile
002111-10G 002111-250G 002111-50G
FLUO002111-10GEA 0 EUR InStock
FLUO002111-10G FLUO002111-250G FLUO002111-50G
3,5-Difluorobenzonitrile
3,5-Difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Point d'ébullition: 159…160 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00010311
Numéro CAS: 64248-63-1
EINECS: 264-752-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité