3-Fluorobenzonitrile
001644-10G 001644-25G 001644-100G
FLUO001644-10GEA 0 EUR InStock
FLUO001644-10G FLUO001644-25G FLUO001644-100G
3-Fluorobenzonitrile
3-Fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄FN
MW: 121,11 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1.1334 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00001797
Numéro CAS: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité