4-Fluorobenzonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-Fluorobenzonitrile
160810050 160810250
ACRO160810050EA 30.4 EUR InStock
ACRO160810050 ACRO160810250
4-Fluorobenzonitrile 99%
4-Fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄FN
MW: 121,11 g/mol
Point d'ébullition: 188 °C (750 mmHg)
Point de fusion: 33…36 °C
Densité: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001812
Numéro CAS: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité