4-Fluorobenzonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13028.22EA 289 EUR InStock
A13028.22 A13028.14 A13028.06
4-Fluorobenzonitrile ≥99%
4-Fluorobenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 1194-02-1
Molecular Formula: C7H4FN
Formula Weight: 121.11
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 2041517
MDL No.: MFCD00001812
Formule: C₇H₄FN
MW: 121,11 g/mol
Point d'ébullition: 186…188 °C
Point de fusion: 34…37 °C
Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Numéro MDL: MFCD00001812
Numéro CAS: 1194-02-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité