4-Fluorobenzonitrile
Attention
Synonyms: p-Fluorobenzonitrile
002237-100G 002237-500G
FLUO002237-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002237-100G FLUO002237-500G
4-Fluorobenzonitrile
4-Fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄FN
MW: 121,11 g/mol
Point d'ébullition: 188 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37…40 °C
Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001812
Numéro CAS: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité