Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentafluorobenzonitrile

Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile

001350-25G 001350-100G
FLUO001350-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001350-25G FLUO001350-100G
Pentafluorobenzonitrile
Pentafluorobenzonitrile


Formule: C₇F₅N
MW: 193,08 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Densité: 1.566 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001775
Numéro CAS: 773-82-0
EINECS: 212-259-9
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité