Acide 2,3,4,5-tétrafluorobenzoïque
Attention
003054-25G 003054-100G 003054-500G
FLUO003054-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003054-25G FLUO003054-100G FLUO003054-500G
Acide 2,3,4,5-tétrafluorobenzoïque
Acide 2,3,4,5-tétrafluorobenzoïque
Formule: C₇H₂F₄O₂
MW: 194,09 g/mol
Point d'ébullition: 135…137 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 92…92,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009613
Numéro CAS: 1201-31-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité