Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,3,4,5-tétrafluorobenzoïque

Fournisseur: Molekula

MOLEM29342429EA 0 EUR InStock
MOLEM29342429
Acide 2,3,4,5-tétrafluorobenzoïque
Acide 2,3,4,5-tétrafluorobenzoïque


Formule: C₇H₂F₄O₂
MW: 194,09 g/mol
Point d'ébullition: 135…137 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 92…92,5 °C
Numéro MDL: MFCD00009613
Numéro CAS: 1201-31-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité