Acide 2,3,4-trifluorobenzoïque
Attention
001808-25G 001808-100G 001808-250G
FLUO001808-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001808-25G FLUO001808-100G FLUO001808-250G
Acide 2,3,4-trifluorobenzoïque
Acide 2,3,4-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 140…142 °C
Numéro MDL: MFCD00061232
Numéro CAS: 61079-72-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité