Acide 2,3-difluorobenzoïque
Attention
CFF613.5 001858-5G 001858-25G 001858-100G
CHMPCFF613.5 FLUO001858-5G FLUO001858-25G FLUO001858-100G
Acide 2,3-difluorobenzoïque
Acide 2,3-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010267
Numéro CAS: 4519-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité