Acide 2,4,5-trifluorobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14193.06 A14193.14
A14193.06EA 61.4 EUR InStock
A14193.06 A14193.14
Acide 2,4,5-trifluorobenzoïque ≥98%
Acide 2,4,5-trifluorobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 446-17-3
Molecular Formula: C7H3F3O2
Formula Weight: 176.10
Melting Point: 95-100°
Beilstein Reference: 3257609
Formule: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013306
Numéro CAS: 446-17-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité