Acide 2,4,5-trifluorobenzoïque
Attention
001635-25G 001635-100G 001635-250G
FLUO001635-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001635-25G FLUO001635-100G FLUO001635-250G
Acide 2,4,5-trifluorobenzoïque
Acide 2,4,5-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013306
Numéro CAS: 446-17-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité