Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19758.03 A19758.06
A19758.03EA 64.2 EUR InStock
A19758.03 A19758.06
Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque ≥98%
Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 28314-80-9
Molecular Formula: C7H3F3O2
Formula Weight: 176.10
Melting Point: 140-142°
Beilstein Reference: 1958300
Formule: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042398
Numéro CAS: 28314-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité