Acide 2,5-difluorobenzoïque
Attention
001934-25G 001934-100G 001934-250G
FLUO001934-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001934-25G FLUO001934-100G FLUO001934-250G
Acide 2,5-difluorobenzoïque
Acide 2,5-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…132 °C
Numéro MDL: MFCD00002410
Numéro CAS: 2991-28-8
EINECS: 221-060-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité