Acide 2,6-difluorobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14558.14 A14558.22
A14558.14EA 70.1 EUR InStock
A14558.14 A14558.22
Acide 2,6-difluorobenzoïque ≥98%
Acide 2,6-difluorobenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 385-00-2
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Odour: Odourless
Melting Point: 156-160°
Boiling Point: 72-77°/13mm
Beilstein Reference: 973774
MDL No.: MFCD00002411
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Point d'ébullition: 72…77 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002411
Numéro CAS: 385-00-2
EINECS: 206-856-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité