Acide 2-fluorobenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO119360250EA 25.9 EUR InStock
ACRO119360250 ACRO119361000
Acide 2-fluorobenzoïque 99%
Acide 2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002405
Numéro CAS: 445-29-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité