Acide 2-fluorobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11015.36EA 245 EUR InStock
A11015.14 A11015.36 A11015.22
Acide 2-fluorobenzoïque ≥98%
Acide 2-fluorobenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 445-29-4
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 122-125°
Beilstein Reference: 971265
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122…125 °C
Densité: 1,46
Numéro MDL: MFCD00002405
Numéro CAS: 445-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité