Acide 2-fluorobenzoïque
Attention
Synonyms: o-Fluorobenzoic acid
001700-100G 001700-500G 001700-1KG
FLUO001700-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001700-100G FLUO001700-500G FLUO001700-1KG
Acide 2-fluorobenzoïque
Acide 2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…124 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002405
Numéro CAS: 445-29-4
EINECS: 207-158-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité