Acide 3-fluorobenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16511.14 A16511.22
A16511.14EA 66.8 EUR InStock
A16511.14 A16511.22
Acide 3-fluorobenzoïque ≥99%
Acide 3-fluorobenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 455-38-9
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 122-124°
Beilstein Reference: 1906920
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122…124 °C
Densité: 1.474
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002489
Numéro CAS: 455-38-9
EINECS: 207-248-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité