Acide 4-fluorobenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
156160250 156161000 156165000
ACRO156160250EA 35.7 EUR InStock
ACRO156160250 ACRO156161000 ACRO156165000
Acide 4-fluorobenzoïque 99%
Acide 4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 184…187 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002530
Numéro CAS: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 13,04198
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 187 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité