Acide 4-fluorobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14129.14 A14129.22 A14129.36
A14129.14EA 37.7 EUR InStock
A14129.14 A14129.22 A14129.36
Acide 4-fluorobenzoïque ≥98%
Acide 4-fluorobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 456-22-4
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 183-187°
Beilstein Reference: 1906922
Merck Reference: 14,4171
MDL No.: MFCD00002530
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183…187 °C
Densité: 1.470
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002530
Numéro CAS: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 14,4171
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité