Acide 4-fluorobenzoïque
Attention
001711-100G 001711-500G 001711-1KG
FLUO001711-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001711-100G FLUO001711-500G FLUO001711-1KG
Acide 4-fluorobenzoïque
Acide 4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002530
Numéro CAS: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 13,04198
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité