Acide 4-fluoroanthranilique 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO293020100EA 323 EUR InStock
ACRO293020100 ACRO293020025
Acide 4-fluoroanthranilique 96%
Acide 4-fluoroanthranilique
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point de fusion: 188…196 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00075553
Numéro CAS: 446-32-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 195 °C
HPLC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité