Acide 4-fluoroanthranilique
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
003979-1G 003979-5G 003979-25G
FLUO003979-1GEA 0 EUR InStock
FLUO003979-1G FLUO003979-5G FLUO003979-25G
Acide 4-fluoroanthranilique
Acide 4-fluoroanthranilique
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 198…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075553
Numéro CAS: 446-32-2
EINECS: 207-163-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité