Acide 5-fluoroanthranilique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
308940010 308940050
ACRO308940010EA 54.6 EUR InStock
ACRO308940010 ACRO308940050
Acide 5-fluoroanthranilique 97%
Acide 5-fluoroanthranilique
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 181…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055566
Numéro CAS: 446-08-2
EINECS: 207-159-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité