Acide 6-fluoroanthranilique
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
003980-5G 003980-25G
FLUO003980-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003980-5G FLUO003980-25G
Acide 6-fluoroanthranilique
Acide 6-fluoroanthranilique
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067781
Numéro CAS: 434-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité