Acide 4-amino-2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid
L20128.03 L20128.06
L20128.03EA 50.2 EUR InStock
L20128.03 L20128.06
Acide 4-amino-2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque 98%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 944-43-4
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.11
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2121117
Formule: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Point de fusion: 182…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007647
Numéro CAS: 944-43-4
EINECS: 213-409-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité