Acide 4-amino-3-fluorobenzoïque
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-fluorobenzoic Acid
013032-5G 013032-1G 013032-25G
FLUO013032-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013032-5G FLUO013032-1G FLUO013032-25G
Acide 4-amino-3-fluorobenzoïque
4-Amino-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD01660374
Numéro CAS: 455-87-8
EINECS: 207-250-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité